Ácido 4-isopropoxibenzoico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14351.09
A14351.18
A14351.30
A14351.09EA
44.2
EUR
A14351.09
A14351.18
A14351.30
Ácido 4-isopropoxibenzoico ≥99%
Ácido 4-isopropoxibenzoico
Purity: 99%
CAS No.: 13205-46-4
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.20
Odour: Odourless
Melting Point: 163-167°
MDL No.: MFCD00044318
Formula:
C₁₀H₁₂O₃ Pto. Ebullición: 305 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 163…167 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00044318 Núm. CAS: 13205-46-4 EINECS: 236-169-4 |