Ácido p-anísico, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos:
Ácido 4-anísico, Ácido 4-metoxibenzoico
M-Clarity™ quality level = MQ100
42183-1G
42183-250MG
42183-1GEA
95.8
EUR
42183-1G
42183-250MG
Ácido p-anísico, Supelco®
Ácido p-anísico
Formula:
C₈H₈O₃ MW: 152.15 g/mol Pto. Ebullición: 275 Pto. de fusión: 182…185 °C Densidad: ∼1.385 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002542 Núm. CAS: 100-09-4 EINECS: 202-818-5 Índice Merck: 13,00669 |