Ácido 2,3-dimetoxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D0630-25G D0630-500G
TCIAD0630-25GEA 53 EUR
TCIAD0630-25G TCIAD0630-500G
Ácido 2,3-dimetoxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2,3-dimetoxibenzoico
Formula: C₉H₁₀O₄
Pto. Ebullición: 314 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 121…124 °C
Densidad: 1,387 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002432
Núm. CAS: 1521-38-6
EINECS: 216-188-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d24e46ee239fd144f3ca3e528b2bdd45cb48f70&vid=1fdfbd8a01ce5363f433bdd7bd858449faccc59f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 125.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency