Ácido 3-etoxi-4-metoxibenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B20489.03
B20489.06
B20489.14
B20489.03EA
38.5
EUR
B20489.03
B20489.06
B20489.14
Ácido 3-etoxi-4-metoxibenzoico ≥98%
Ácido 3-etoxi-4-metoxibenzoico
Purity: 98%
CAS No.: 2651-55-0
Molecular Formula: C10H12O4
Formula Weight: 196.20
Melting Point: 156-160°
MDL No.: MFCD00276591
Formula:
C₁₀H₁₂O₃ MW: 180.2 g/mol Pto. de fusión: 156…160 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00276591 Núm. CAS: 2651-55-0 |