Ácido 2,4,5-trimetoxibenzoico ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A19324.09 A19324.18
A19324.09EA 29.8 EUR
A19324.09 A19324.18
Ácido 2,4,5-trimetoxibenzoico ≥99%
Ácido 2,4,5-trimetoxibenzoico
Purity: 99% CAS No.: 490-64-2 Molecular Formula: C10H12O5 Formula Weight: 212.20 Melting Point: 143-145° MDL No.: MFCD00002435
Formula: C₁₀H₁₂O₅
MW: 212,2 g/mol
Pto. Ebullición: 300 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 143…145 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002435
Núm. CAS: 490-64-2
EINECS: 207-715-9