Sodio salicilato 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
220980010 220982500 220980025 220980500
ACRO220980010EA 171 EUR
ACRO220980010 ACRO220982500 ACRO220980025 ACRO220980500
Sodio salicilato 99+%
Sodio salicilato
Formula: HOC₆H₄COONa
Pto. de fusión: 200 °C
Densidad: 0,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002440
Núm. CAS: 54-21-7
EINECS: 200-198-0
Índice Merck: 12,08819
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C)
Solubility (5 % in water) Clear colorless to light yellow
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 % (on dried substance)
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤600 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm