Sodio salicilato ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Sodium 2-hydroxybenzoate, 2-Hydroxybenzoic acid sodium salt, Salicylic acid sodium salt
A17056.0B A17056.30
A17056.0BEA 143 EUR
A17056.0B A17056.30
Sodio salicilato ≥99%
Sodio salicilato
Purity: 99% CAS No.: 54-21-7 Molecular Formula: C7H5NaO3 Formula Weight: 160.11 Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3732792 Merck Reference: 14,8332 MDL No.: MFCD00002440
Formula: HOC₆H₄COONa
MW: 160,10 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Densidad: 0,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002440
Núm. CAS: 54-21-7
EINECS: 200-198-0
Índice Merck: 14,8332