Sodio salicilato, EMSURE® para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Sodium 2-hydroxybenzoate, 2-Hydroxybenzoic acid sodium salt, Salicylic acid sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06601.0250 1.06601.1000 1.06601.2500
1.06601.0250EA 44.45 EUR
1.06601.0250 1.06601.1000 1.06601.2500
Sodio salicilato, EMSURE® para análisis, Supelco®
Sodio salicilato
Formula: HOC₆H₄COONa
MW: 160.10 g/mol
Pto. de fusión: 200
Densidad: 0.32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002440
Núm. CAS: 54-21-7
EINECS: 200-198-0
Índice Merck: 12,08819
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1000 g/l (20 °C)
Melting Point 200 °C
Molar Mass 160.10 g/mol
Bulk Density 320 kg/m3
Density 0.32 g/cm3 (20 °C)
pH 6.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 250 °C