Sodio salicilato ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Sodium 2-hydroxybenzoate, 2-Hydroxybenzoic acid sodium salt, Salicylic acid sodium salt
28068.296EA 148 EUR
28068.296 28068.460
Sodio salicilato ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Sodio salicilato
Formula: HOC₆H₄COONa
Pto. de fusión: 200 °C
Densidad: 0,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002440
Núm. CAS: 54-21-7
EINECS: 200-198-0
Índice Merck: 12,08819
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (calculated on dried substance) Min. 99.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Loss on drying (110°C) Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.06 %