Ácido gálico zS, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Ácido 3,4,5-trihidroxibenzóico
MQ200
8.42649.0025 8.42649.0250 8.42649.9999
8.42649.0025EA 35.9 EUR
8.42649.0025 8.42649.0250 8.42649.9999
Ácido gálico zS, Sigma-Aldrich®
Ácido gálico
Formula: C₇H₆O₅
MW: 170.12 g/mol
Pto. Ebullición: 501
Pto. de fusión: 251…252 °C
Densidad: 1.694 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002510
Núm. CAS: 149-91-7
EINECS: 205-749-9
Índice Merck: 13,04366