Ácido 2-(metiltio)benzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A10379.14
A10379.06
A10379.14EA
310
EUR
A10379.14
A10379.06
Ácido 2-(metiltio)benzoico ≥98%
Ácido 2-(metiltio)benzoico
Purity: 98+%
CAS No.: 3724-10-5
Molecular Formula: C8H8O2S
Formula Weight: 168.21
Melting Point: 166-168°
MDL No.: MFCD00029934
Formula:
C₈H₈O₂S Pto. de fusión: 166…168 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00029934 Núm. CAS: 3724-10-5 |