Ácido 3-(metiltio)benzoico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H27200.03
H27200.06
H27200.14
H27200.03EA
49.8
EUR
H27200.03
H27200.06
H27200.14
Ácido 3-(metiltio)benzoico ≥97%
Ácido 3-(metiltio)benzoico
Purity: 97%
CAS No.: 825-99-0
Molecular Formula: C8H8O2S
Formula Weight: 168.21
Melting Point: 126-132°
MDL No.: MFCD00156993
Formula:
C₈H₈O₂S Pto. de fusión: 126…132 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00156993 Núm. CAS: 825-99-0 |