Ácido 4-(metiltio)benzoico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B25706.03
B25706.06
B25706.14
B25706.03EA
46.1
EUR
B25706.03
B25706.06
B25706.14
Ácido 4-(metiltio)benzoico ≥97%
Ácido 4-(metiltio)benzoico
Purity: 97%
CAS No.: 13205-48-6
Molecular Formula: C8H8O2S
Formula Weight: 168.21
Melting Point: 193-196°
Beilstein Reference: 2082809
Formula:
C₈H₈O₂S Pto. de fusión: 193…196 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002555 Núm. CAS: 13205-48-6 EINECS: 236-171-5 |