Ácido ftálico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Pathalic acid
131070010 131072500 131070025
ACRO131070010EA 164 EUR
ACRO131070010 ACRO131072500 ACRO131070025
Ácido ftálico 99%
Ácido ftálico
Formula: C₈H₆O₄
MW: 166.13 g/mol
Pto. de fusión: 200…205 °C (desc.)
Pto. de inflamación: 168 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002467
Núm. CAS: 88-99-3
EINECS: 201-873-2
Índice Merck: 12,07527
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200 to 205 °C (Dec)
Titration with NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm