Ácido ftálico ≥99.5% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Pathalic acid
41770.22
41770.36
41770.22EA
50.2
EUR
41770.22
41770.36
Ácido ftálico ≥99.5% ACS
Ácido ftálico
Purity: 99.5+%
CAS No.: 88-99-3
Molecular Formula: C6H4(COOH)2
Formula Weight: 166.13
Flash Point: 168°(334°F)
Physical Form: Crystalline powder
Density: 1.593
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 205° dec.
Beilstein Reference: 608199
Merck Reference: 14,7371
MDL No.: MFCD00002467
Formula:
C₈H₆O₄ MW: 166.13 g/mol Pto. Ebullición: 315…317 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 205 °C (desc.) Densidad: 1.593 Pto. de inflamación: 168 °C (334 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002467 Núm. CAS: 88-99-3 EINECS: 201-873-2 Índice Merck: 14,7371 |