Ácido ftálico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Pathalic acid
A14450.0B A14450.0I A14450.30
A14450.0BEA 106 EUR
A14450.0B A14450.0I A14450.30
Ácido ftálico ≥99%
Ácido ftálico
Purity: 99% CAS No.: 88-99-3 Molecular Formula: C8H6O4 Formula Weight: 166.13 Flash Point: 168°(334°F) Odour: Odourless Beilstein Reference: 608199 Merck Reference: 14,7371 MDL No.: MFCD00002467
Formula: C₈H₆O₄
MW: 166.13 g/mol
Pto. Ebullición: 315…317 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 205 °C (desc.)
Densidad: 1.593
Pto. de inflamación: 168 °C (334 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002467
Núm. CAS: 88-99-3
EINECS: 201-873-2
Índice Merck: 12,07527