Ácido ftálico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Atención
|
Sinónimos:
Pathalic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22298.0100
8.22298.1000
8.22298.9025
8.22298.0100EA
47.2
EUR
8.22298.0100
8.22298.1000
8.22298.9025
Ácido ftálico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido ftálico
Formula:
C₈H₆O₄ MW: 166.13 g/mol Pto. Ebullición: 315…317 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 79 Densidad: 1.576 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002467 Núm. CAS: 88-99-3 EINECS: 201-873-2 Índice Merck: 12,07527 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 5.74 g/l (20 °C) |
Melting Point | 191 °C (closed capillary tube) |
Molar Mass | 166.13 g/mol |
Bulk Density | 960 kg/m3 |
Boiling Point | 289 °C (1013 hPa) (decomposition) |
Vapor Pressure | 7.8 hPa (191 °C) |
Flash Point | 168 °C |
Density | 1.59 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2 (5 g/l, H2O, 20 °C) |