Ácido isoftalico 99%
Proveedor: Thermo Scientific
122650020 122650050 122655000
ACRO122650020EA 86.6 EUR
ACRO122650020 ACRO122650050 ACRO122655000
Ácido isoftalico 99%
Ácido isoftalico
Formula: C₈H₆O₄
MW: 166,13 g/mol
Pto. Ebullición: 119 - 121 °C (6 -rr)
Pto. de fusión: 341…343 °C
Densidad: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002516
Núm. CAS: 121-91-5
EINECS: 204-506-4
Índice Merck: 13,05216
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Sulfated ash ≤0.0015 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
Cobalt (Co) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Manganese (Mn) ≤2 ppm
Impurity ≤0.0025 % 3-Carboxy benzaldehyde