Ácido isoftalico ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
A14445.0B A14445.0I A14445.30
A14445.0BEA 39.4 EUR
A14445.0B A14445.0I A14445.30
Ácido isoftalico ≥99%
Ácido isoftalico
Purity: 99% CAS No.: 121-91-5 Molecular Formula: C8H6O4 Formula Weight: 166.13 Melting Point: 344-348° subl. Beilstein Reference: 1909332 Merck Reference: 14,5197 MDL No.: MFCD00002516
Formula: C₈H₆O₄
MW: 166,13 g/mol
Pto. Ebullición: 119…121 °C (6 mmHg)
Pto. de fusión: 344…348 °C (subl.)
Densidad: 1,540
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002516
Núm. CAS: 121-91-5
EINECS: 204-506-4
Índice Merck: 14,5197