Ácido tereftálico 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
180720010 180722500 180725000 180720051 180720250
ACRO180720010EA 79.6 EUR
ACRO180720010 ACRO180722500 ACRO180725000 ACRO180720051 ACRO180720250
Ácido tereftálico 99+%
Ácido tereftálico
Formula: C₈H₆O₄
Pto. Ebullición: 392 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: >300 °C
Densidad: 1,472 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 260 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002558
Núm. CAS: 100-21-0
EINECS: 202-830-0
Índice Merck: 12,09306
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 %
Sulfated ash ≤0.001 %
Titration with TBAH ≥99.0 %