Ácido tereftálico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12527.0C
A12527.30
A12527.36
A12527.0CEA
673
EUR
A12527.0C
A12527.30
A12527.36
Ácido tereftálico ≥98%
Ácido tereftálico
Purity: 98+%
CAS No.: 100-21-0
Molecular Formula: C8H6O4
Formula Weight: 166.13
Flash Point: 260°(500°F)
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 1909333
Merck Reference: 14,9162
MDL No.: MFCD00002558
Formula:
C₈H₆O₄ Pto. Ebullición: 392 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 402 °C (subl.) Densidad: 1,510 Pto. de inflamación: 260 °C (500 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002558 Núm. CAS: 100-21-0 EINECS: 202-830-0 Índice Merck: 14,9162 |