Ácido tereftálico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00762.0100 8.00762.1000
8.00762.0100EA 34.9 EUR
8.00762.0100 8.00762.1000
Ácido tereftálico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido tereftálico
Formula: C₈H₆O₄
Pto. Ebullición: 392 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,472 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 260 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002558
Núm. CAS: 100-21-0
EINECS: 202-830-0
Índice Merck: 12,09306
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 15 mg/l (20 °C) (experimental)
Melting Point 402 °C (sublimed)
Molar Mass 166.13 g/mol
Density 1.51 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 496 °C