Potasio hidrogenoftalato 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Hidrogenoftalato de potasio
417955000
417950025
ACRO417955000EA
120
EUR
ACRO417955000
ACRO417950025
Potasio hidrogenoftalato 99+%
Potasio hidrogenoftalato
Formula:
HOOCC₆H₄COOK MW: 204.22 g/mol Pto. de fusión: 295…300 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013070 Núm. CAS: 877-24-7 EINECS: 212-889-4 Índice Merck: 13,07694 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥99.0 % |
GC | ≥97.5 % |