Potasio hidrogenoftalato 99.95-100.05% ACS primary standard
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Hidrogenoftalato de potasio
33351.30 33351.A1
33351.30EA 77.5 EUR
33351.30 33351.A1
Potasio hidrogenoftalato 99.95-100.05% ACS primary standard
Potasio hidrogenoftalato
Purity: 99.95-100.05 CAS No.: 877-24-7 Molecular Formula: C8H5KO4 Formula Weight: 204.23 Physical Form: Crystalline powder Density: 1.636 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 297° dec. Beilstein Reference: 3637128 Merck Reference: 14,7612 MDL No.: MFCD00013070
As a primary standard for preparing volumetric alkali solutions and as a buffer in pH determinations
Precaución: Incompatible with strong oxidising agents.
Formula: HOOCC₆H₄COOK
Pto. de fusión: 297 °C (desc.)
Densidad: 1,636
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013070
Núm. CAS: 877-24-7
EINECS: 212-889-4
Índice Merck: 14,7612
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4652479e822d1591ac7eb5e29f892b8c94588ad4&vid=75071da7f30b07f7bd077699a3b54ec89d80f0b8&prid=web&clid=SAPDAM