Potasio hidrogenoftalato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Hidrogenoftalato de potasio
A12895.0B A12895.0I A12895.30
A12895.0BEA 155 EUR
A12895.0B A12895.0I A12895.30
Potasio hidrogenoftalato ≥99%
Potasio hidrogenoftalato
Purity: 99% CAS No.: 877-24-7 Molecular Formula: C8H5KO4 Formula Weight: 204.23 Odour: Odourless Melting Point: 297° dec. Beilstein Reference: 3637128 Merck Reference: 14,7612 MDL No.: MFCD00013070
Formula: HOOCC₆H₄COOK
MW: 204.22 g/mol
Pto. de fusión: 297 °C (desc.)
Densidad: 1.636
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013070
Núm. CAS: 877-24-7
EINECS: 212-889-4
Índice Merck: 13,07694
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4652479e822d1591ac7eb5e29f892b8c94588ad4&vid=75071da7f30b07f7bd077699a3b54ec89d80f0b8&prid=web&clid=SAPDAM