Potasio hidrogenoftalato, EMSURE® Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Hidrogenoftalato de potasio
MQ300
1.04874.0250 1.04874.1000 1.04874.9050
1.04874.0250EA 70.4 EUR
1.04874.0250 1.04874.1000 1.04874.9050
Potasio hidrogenoftalato, EMSURE® Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Potasio hidrogenoftalato
Formula: HOOCC₆H₄COOK
MW: 204.22 g/mol
Pto. de fusión: 295…300 °C
Densidad: 1.6362 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013070
Núm. CAS: 877-24-7
EINECS: 212-889-4
Índice Merck: 13,07694
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4652479e822d1591ac7eb5e29f892b8c94588ad4&vid=75071da7f30b07f7bd077699a3b54ec89d80f0b8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 80 g/l (20 °C)
Melting Point 295 - 300 °C
Molar Mass 204.22 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
Density 1.636 g/cm3
pH 4.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)