Potasio hidrogenoftalato ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Hidrogenoftalato de potasio
26948.146EA 81.7 EUR
26948.146 26948.237 26948.294 26948.260
Potasio hidrogenoftalato ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Potasio hidrogenoftalato
Formula: HOOCC₆H₄COOK
MW: 204.22 g/mol
Pto. de fusión: 295…300 °C
Densidad: 1.6362 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013070
Núm. CAS: 877-24-7
EINECS: 212-889-4
Índice Merck: 13,07694
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4652479e822d1591ac7eb5e29f892b8c94588ad4&vid=75071da7f30b07f7bd077699a3b54ec89d80f0b8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (calculated on dried substance) Min. 99.5 %
IR Spectrum Passes test
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Loss on drying (105°C) Max. 0.2 %
Sulphur compounds (as SO4) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
Cu (Copper) Max. 2 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Na (Sodium) Max. 100 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm