Potasio hidrogenoftalato ≥99.5% (by titrimetric analysis) para HPLC, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Sinónimos: Hidrogenoftalato de potasio
96148-250G 96148-50G
96148-250GEA 265 EUR
96148-250G 96148-50G
Potasio hidrogenoftalato ≥99.5% (by titrimetric analysis) para HPLC, Fluka™
Potasio hidrogenoftalato
Formula: HOOCC₆H₄COOK
MW: 204.22 g/mol
Pto. Ebullición: 378 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: 295…300 °C
Densidad: 1.64 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013070
Núm. CAS: 877-24-7
EINECS: 212-889-4
Índice Merck: 13,07694
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4652479e822d1591ac7eb5e29f892b8c94588ad4&vid=75071da7f30b07f7bd077699a3b54ec89d80f0b8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99.5 - 100.5 %
pH (10 %) 3.5 - 5.0
Solution 20 g to 200 mL (H₂O) complying
Loss on drying (105°C) Max. 0.5 %
Absorbance 500 nm Max. 0.02
Absorbance at 350 nm Max. 0.02
Absorbance at 340 nm Max. 0.03
Absorbance at 330 nm Max. 0.05