Salicilato de fenilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Hidroxibenzoato de fenilo, Fenilo salicilato
165080010 165082500 165080025
ACRO165080010EA 206 EUR
ACRO165080010 ACRO165082500 ACRO165080025
Salicilato de fenilo 99%
Salicilato de fenilo
Formula: C₁₃H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 172…173 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: 40…44 °C
Densidad: 1,307 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002213
Núm. CAS: 118-55-8
EINECS: 204-259-2
ADR: 9,III
Índice Merck: 12,07464
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 44 °C
GC ≥98.5 %