Salicilato de fenilo ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Hidroxibenzoato de fenilo, Fenilo salicilato
B20686.22 B20686.36
B20686.22EA 38.8 EUR
B20686.22 B20686.36
Salicilato de fenilo ≥99%
Salicilato de fenilo
Purity: 99% CAS No.: 118-55-8 Molecular Formula: C13H10O3 Formula Weight: 214.22 Flash Point: 160°(320°F) Physical Form: Crystalline powder Melting Point: 41-45° Boiling Point: 172-174°/12mm Beilstein Reference: 393969 Merck Reference: 14,7310 MDL No.: MFCD00002213
Formula: C₁₃H₁₀O₃
MW: 214,22 g/mol
Pto. Ebullición: 172…174 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: 41…45 °C
Densidad: 1,307 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 160 °C (320 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002213
Núm. CAS: 118-55-8
EINECS: 204-259-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,7310