Ftalato de difenilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Difenilo ftalato
A14449.14
A14449.22
A14449.14EA
40
EUR
A14449.14
A14449.22
Ftalato de difenilo ≥98%
Ftalato de difenilo
Purity: 98%
CAS No.: 84-62-8
Molecular Formula: C20H14O4
Formula Weight: 318.33
Flash Point: 224°(435°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 400-405°
Beilstein Reference: 2473390
Merck Reference: 14,7306
MDL No.: MFCD00003038
Formula:
C₂₀H₁₄O₄ MW: 318.33 g/mol Pto. Ebullición: 400…405 °C Pto. de fusión: 74…76 °C Densidad: 1.280 Pto. de inflamación: 224 °C (435 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003038 Núm. CAS: 84-62-8 EINECS: 201-546-4 Índice Merck: 12,07460 |