Ácido (2,4,5-trifluorofenil)metabórico ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H27858.14 H27858.06
H27858.14EA 570 EUR
H27858.14 H27858.06
Ácido (2,4,5-trifluorofenil)metabórico ≥97%
Ácido (2,4,5-trifluorofenil)metabórico
Purity: 97% CAS No.: 247564-72-3 Molecular Formula: C6H4BF3O2 Formula Weight: 175.90 Melting Point: 99-101° MDL No.: MFCD01863165
Formula: C₆H₄BF₃O₂
MW: 175,9 g/mol
Pto. de fusión: 99…101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01863165
Núm. CAS: 247564-72-3