Ácido (2,4,6-trifluorofenil)metabórico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L19402.03
L19402.06
L19402.03EA
40.5
EUR
L19402.03
L19402.06
Ácido (2,4,6-trifluorofenil)metabórico ≥97%
Ácido (2,4,6-trifluorofenil)metabórico
Purity: 97%
CAS No.: 182482-25-3
Molecular Formula: C6H4BF3O2
Formula Weight: 175.90
Melting Point: ca 235°
Beilstein Reference: 8549766
Formula:
C₆H₄BF₃O₂ Pto. de fusión: ∼ 235 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01863169 Núm. CAS: 182482-25-3 |