Ácido (2,4-difluorofenil)metabórico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
359130010 359130100 359130500
ACRO359130010EA 24.3 EUR
ACRO359130010 ACRO359130100 ACRO359130500
Ácido (2,4-difluorofenil)metabórico 98%
Ácido (2,4-difluorofenil)metabórico
Formula: C₆H₅BF₂O₂
MW: 157.91 g/mol
Pto. de fusión: 247…250 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01318998
Núm. CAS: 144025-03-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 247 to 251 °C
HPLC ≥97.5 %