Ácido (2,4-difluorofenil)metabórico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B23821.06
B23821.14
B23821.06EA
77.3
EUR
B23821.06
B23821.14
Ácido (2,4-difluorofenil)metabórico ≥97%
Ácido (2,4-difluorofenil)metabórico
Purity: 97%
CAS No.: 144025-03-6
Molecular Formula: C6H5BF2O2
Formula Weight: 157.91
Melting Point: 247-250°
Beilstein Reference: 8616257
Formula:
C₆H₅BF₂O₂ MW: 157.91 g/mol Pto. de fusión: 247…250 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01318998 Núm. CAS: 144025-03-6 |