Ácido (2,5-difluorofenil)metabórico 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidroxi(2,5-difluorofenil)borano
B24113.03 B24113.06 B24113.14
B24113.03EA 27.2 EUR
B24113.03 B24113.06 B24113.14
Ácido (2,5-difluorofenil)metabórico 96%
Ácido (2,5-difluorofenil)metabórico
Purity: 96% CAS No.: 193353-34-3 Molecular Formula: C6H5BF2O2 Formula Weight: 157.91 Beilstein Reference: 8833254 MDL No.: MFCD01863171
Formula: C₆H₅BF₂O₂
MW: 157.91 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01863171
Núm. CAS: 193353-34-3