Ácido (2,6-difluorofenil)metabórico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dihydroxy(2,6-difluorophenyl)borane, 2,6-Difluorobenzeneboronic acid, (2,6-Difluorophenyl)metaboric acid
B22805.03
B22805.06
B22805.14
B22805.03EA
23.4
EUR
B22805.03
B22805.06
B22805.14
Ácido (2,6-difluorofenil)metabórico ≥98%
Ácido (2,6-difluorofenil)metabórico
Purity: 98%
CAS No.: 162101-25-9
Molecular Formula: C6H5BF2O2
Formula Weight: 157.91
Melting Point: ca 140° dec.
Beilstein Reference: 8545931
Formula:
C₆H₅BF₂O₂ MW: 157,91 g/mol Pto. de fusión: ∼ 140 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00792436 Núm. CAS: 162101-25-9 |