Ácido (2-fluorofenil)metabórico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-2-fluorofenilborano
359340010 359340050
ACRO359340010EA 57.4 EUR
ACRO359340010 ACRO359340050
Ácido (2-fluorofenil)metabórico 98%
Ácido (2-fluorofenil)metabórico
Formula: C₆H₆BFO₂
MW: 139.92 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00674013
Núm. CAS: 1993-03-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %