Ácido (2-fluorofenil)metabórico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dihidroxi-2-fluorofenilborano
B23103.03
B23103.06
B23103.14
B23103.03EA
54.7
EUR
B23103.03
B23103.06
B23103.14
Ácido (2-fluorofenil)metabórico ≥98%
Ácido (2-fluorofenil)metabórico
Purity: 98%
CAS No.: 1993-03-9
Molecular Formula: C6H6BFO2
Formula Weight: 139.92
Melting Point: 100-108°
Beilstein Reference: 3030413
Formula:
C₆H₆BFO₂ MW: 139.92 g/mol Pto. de fusión: 100…108 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00674013 Núm. CAS: 1993-03-9 |