Ácido (3,4,5-trifluorofenil)metabórico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L18519.03
L18519.MD
L18519.03EA
181
EUR
L18519.03
L18519.MD
Ácido (3,4,5-trifluorofenil)metabórico ≥97%
Ácido (3,4,5-trifluorofenil)metabórico
Purity: 97%
CAS No.: 143418-49-9
Molecular Formula: C6H4BF3O2
Formula Weight: 175.90
Melting Point: 275-279°
Beilstein Reference: 7371914
Formula:
C₆H₄BF₃O₂ Pto. de fusión: 275…279 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02093069 Núm. CAS: 143418-49-9 UN: 3077 ADR: 9,III |