Ácido (3,4-difluorofenil)metabórico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidroxi(3,4-difluorofenil)borano
B22799.03 B22799.06 B22799.14
B22799.03EA 14.8 EUR
B22799.03 B22799.06 B22799.14
Ácido (3,4-difluorofenil)metabórico ≥98%
Ácido (3,4-difluorofenil)metabórico
Purity: 98% CAS No.: 168267-41-2 Molecular Formula: C6H5BF2O2 Formula Weight: 157.91 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 7369788
Formula: C₆H₅BF₂O₂
MW: 157,91 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00807405
Núm. CAS: 168267-41-2