Ácido (3,5-difluorofenil)metabórico ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (3,5-Difluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3,5-difluorophenyl)borane, 3,5-Difluorobenzeneboronic acid
L17425.03 L17425.06
L17425.03EA 34.7 EUR
L17425.03 L17425.06
Ácido (3,5-difluorofenil)metabórico ≥97%
Ácido (3,5-difluorofenil)metabórico
Purity: 97+% CAS No.: 156545-07-2 Molecular Formula: C6H5BF2O2 Formula Weight: 157.91 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 6800882
Formula: C₆H₅BF₂O₂
MW: 157,91 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318138
Núm. CAS: 156545-07-2