Ácido (3-fluorofenil)metabórico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
345640010 345640050 345640250
ACRO345640010EA 36.9 EUR
ACRO345640010 ACRO345640050 ACRO345640250
Ácido (3-fluorofenil)metabórico 97%
Ácido (3-fluorofenil)metabórico
Formula: C₆H₆BFO₂
Pto. de fusión: 211…212 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00236042
Núm. CAS: 768-35-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %