Ácido (3-fluorofenil)metabórico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B21247.03
B21247.06
B21247.14
B21247.03EA
27.6
EUR
B21247.03
B21247.06
B21247.14
Ácido (3-fluorofenil)metabórico ≥97%
Ácido (3-fluorofenil)metabórico
Purity: 97%
CAS No.: 768-35-4
Molecular Formula: C6H6BFO2
Formula Weight: 139.92
Melting Point: 212-215°
Beilstein Reference: 3030632
Formula:
C₆H₆BFO₂ Pto. de fusión: 212…215 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00236042 Núm. CAS: 768-35-4 |