Ácido (4-fluorofenil)metabórico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-4-fluorofenilborano
334100010 334100050 334100250
ACRO334100010EA 19.8 EUR
ACRO334100010 ACRO334100050 ACRO334100250
Ácido (4-fluorofenil)metabórico 97%
Ácido (4-fluorofenil)metabórico
Formula: C₆H₆BFO₂
MW: 139.92 g/mol
Pto. de fusión: 255…259 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00039136
Núm. CAS: 1765-93-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %