Ácido (4-fluorofenil)metabórico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15991.03
A15991.06
A15991.14
A15991.03EA
20.2
EUR
A15991.03
A15991.06
A15991.14
Ácido (4-fluorofenil)metabórico ≥97%
Ácido (4-fluorofenil)metabórico
Purity: 97%
CAS No.: 1765-93-1
Molecular Formula: C6H6BFO2
Formula Weight: 139.92
Melting Point: 260-265°
Beilstein Reference: 2829653
Formula:
C₆H₆BFO₂ Pto. de fusión: 260…265 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00039136 Núm. CAS: 1765-93-1 |