Ácido (pentafluorofenil)metabórico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidroxi(pentafluorofenil)borano
B22922.06 B22922.14
B22922.06EA 116 EUR
B22922.06 B22922.14
Ácido (pentafluorofenil)metabórico ≥97%
Ácido (pentafluorofenil)metabórico
Purity: 97% CAS No.: 1582-24-7 Molecular Formula: C6H2BF5O2 Formula Weight: 211.88 Melting Point: 250-255° Beilstein Reference: 3033960
Formula: C₆H₂BF₅O₂
Pto. de fusión: 250…255 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01074663
Núm. CAS: 1582-24-7