Ácido (3-(trifluorometoxi)fenil)metabórico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dihidroxi-3-(trifluorometoxi)fenilborano
L19775.03
L19775.06
L19775.03EA
47.7
EUR
L19775.03
L19775.06
Ácido (3-(trifluorometoxi)fenil)metabórico ≥98%
Ácido (3-(trifluorometoxi)fenil)metabórico
Purity: 98%
CAS No.: 179113-90-7
Molecular Formula: C7H6BF3O3
Formula Weight: 205.93
Melting Point: ca 80°
Beilstein Reference: 7531456
Formula:
C₇H₆BF₃O₃ MW: 205.93 g/mol Pto. de fusión: ∼ 80 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01320697 Núm. CAS: 179113-90-7 |