Ácido (4-(trifluorometoxi)fenil)metabórico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-4-(trifluorometoxi)fenilborano
359730010 359730050
ACRO359730010EA 34.4 EUR
ACRO359730010 ACRO359730050
Ácido (4-(trifluorometoxi)fenil)metabórico 98%
Ácido (4-(trifluorometoxi)fenil)metabórico
Formula: C₇H₆BF₃O₃
MW: 205,93 g/mol
Pto. de fusión: 123…127 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01074648
Núm. CAS: 139301-27-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %