2-(Trifluorometoxi)benzaldehído 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B20840.06
B20840.14
B20840.22
B20840.06EA
56.2
EUR
B20840.06
B20840.14
B20840.22
2-(Trifluorometoxi)benzaldehído 96%
2-(Trifluorometoxi)benzaldehído
Purity: 96%
CAS No.: 94651-33-9
Molecular Formula: C8H5F3O2
Formula Weight: 190.12
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.4550
Boiling Point: 77°/20mm
Beilstein Reference: 6137162
MDL No.: MFCD00042405
Formula:
C₈H₅F₃O₂ Pto. Ebullición: 77 °C (20 mmHg) Densidad: 1,330 Pto. de inflamación: 67 °C (152 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042405 Núm. CAS: 94651-33-9 |